Merck
F9755
Sigma-Aldrich
Fluorinert FC-40
immiscible fluorocarbon oil
Synonym(e):
Nicht mischbares Fluorkohlenwasserstofföl
Größe auswählen
100 ML
407,00 €
250 ML
894,00 €
407,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
407,00 €
250 ML
894,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.47
407,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Dichte
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10F22/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
InChIKey
BPHQIXJDBIHMLT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fluorinert FC-40 ist eine klare, farblose, nicht leitende und nicht brennbare Flüssigkeit, die Teil der Fluorinert Produktfamilie von 3M ist. Es handelt sich um eine perfluorierte Flüssigkeit mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Stabilität und hoher elektrischer Festigkeit, wodurch es sich für den Einsatz als Wärmeträgerflüssigkeit eignet. Fluorinert FC-40 hat einen niedrigen Siedepunkt (ca. 155 °C). Es handelt sich um ein nicht mischbares Fluorkohlenwasserstofföl.[1][1]
Anwendung
Fluorinert FC-40 wurde verwendet, um seine Kompatibilität mit quantitativer Echtzeit-PCR zu bewerten.[2] Es wurde im Assay zur Bestimmung der Kontraktilität des ZeIlskeletts dazu verwendet, Proben in einer Schale zu platzieren.[3]
Zur potenziellen Verwendung als hochdichte Verdrängungslösung in Dichtegradienten-Untersuchungen.
Verpackung
Verpackt und vertrieben durch Sigma-Aldrich
Sonstige Hinweise
Ein Warenzeichen für ein flüssiges Gemisch aus vollständig fluorierten aliphatischen Verbindungen.
Rechtliche Hinweise
Fluorinert is a trademark of 3M Company
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Senne Cornelis et al.
Scientific reports, 9(1), 7341-7341 (2019-05-16)
The demand to perform forensic DNA profiling outside of centralized laboratories and on the crime scene is increasing. Several criminal investigations would benefit tremendously from having DNA based information available in the first hours rather than days or weeks. However
Dielectrophoretic characterization of cells in a stationary nanoliter droplet array with generated chemical gradients.
Ben-Arye T et al.
Biomedical Microdevices, 17, 91-91 (2015)
Influence of segmenting fluids on efficiency, crossing point and fluorescence level in real time quantitative PCR.
Walsh EJ et al.
Biomedical Microdevices, 8, 59-59 (2006)
A quantitative analysis of contractility in active cytoskeletal protein networks.
Bendix PM, et al.
Biophysical Journal, 94, 3126-3126 (2008)
Patrick S Stumpf et al.
Communications biology, 3(1), 736-736 (2020-12-06)
Biomedical research often involves conducting experiments on model organisms in the anticipation that the biology learnt will transfer to humans. Previous comparative studies of mouse and human tissues were limited by the use of bulk-cell material. Here we show that