1.09973
Salzsäurelösung
c(HCl) = 0.1 mol/L (1N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung, Chlorwasserstofflösung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäurelösung, for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation of epoxy-functionalized hierarchically porous hybrid monoliths via free radical polymerization and application in HILIC enrichment of glycopeptides: Diese Studie beschreibt die Herstellung von epoxyfunktionalisierten Monolithen unter Verwendung von Salzsäurelösungen für die Anreicherung von Glykopeptiden und trägt damit zu Fortschritten in der Proteomik und analytischen Chemie bei (Ma et al., 2019).
- Simultaneous analysis of nine aromatic amines in mainstream cigarette smoke using online solid-phase extraction combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Die Forschungsarbeit stellt eine Methode zur Analyse aromatischer Amine in Zigarettenrauch vor, bei der Salzsäurelösungen für die Probenvorbereitung verwendet werden, was die Nachweisempfindlichkeit bei Umweltstudien erhöht (Zhang et al., 2017).
- A simplified HPLC method for determination of tryptophan in some cereals and legumes: In diesem Artikel wird eine vereinfachte HPLC-Methode unter Verwendung von Salzsäurelösungen zur Tryptophanbestimmung in Getreide und Hülsenfrüchten beschrieben, die die Analysetechniken für die Lebensmittelqualität verbessert (Çevikkalp et al., 2016).
- The microwave induced plasma with optical emission spectrometry (MIP-OES) in 23 elements determination in geological samples: In dieser Studie werden Salzsäurelösungen in MIP-OES zur Bestimmung der Elementzusammensetzung in geologischen Proben verwendet, was zu Fortschritten in der geochemischen Analyse beiträgt (Niedzielski et al., 2015).
- Revisiting methods for the determination of bioavailable metals in coastal sediments: Im Rahmen der Forschung werden Analysemethoden zur Bestimmung bioverfügbarer Metalle in Sedimenten mithilfe von Salzsäurelösungen überarbeitet, um die Umweltüberwachung und die Bewertung der Verschmutzung zu verbessern (Peña-Icart et al., 2014).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable