Merck
638404
Sigma-Aldrich
4-Brom-3-Fluorjodbenzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
iodo
SMILES String
Fc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
InChIKey
OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)