Wichtige Dokumente
133396
1,2-Dibromtetrachlorethan
97%
Synonym(e):
1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8
InChIKey
WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?