Merck
595268
Sigma-Aldrich
2-Brom-2′,4′-dichloracetophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
25-29 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
ketone
SMILES String
Clc1ccc(c(Cl)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
InChIKey
DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)