Merck
595152
Sigma-Aldrich
2-Brom-2′,4′-difluoracetophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(F2)COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
31-35 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
InChIKey
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges