Merck
663174
Sigma-Aldrich
2-Brom-3′,4′-Dichloroacetophenon
97%
Synonym(e):
3,4-Dichlorphenacylbromid
Größe auswählen
5 G
34,60 €
25 G
92,50 €
34,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
34,60 €
25 G
92,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrCl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
34,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
InChIKey
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1