Merck
759384
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
Synonym(e):
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrFO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.563
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C
Dichte
1.574 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChIKey
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable