Wichtige Dokumente
452556
Ethanol-d1
99 atom % D
Synonym(e):
Ethanol-OD, Ethylalkohol-OD
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.5-15 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.5000% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy.