205591
Natriumbordeuterid
98 atom % D, 90% (CP)
Synonym(e):
Deuterated sodium borohydride, Sodium tetradeuterioboron
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
90% (CP)
Selbstzündungstemp.
752 °F
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.187 g/mL
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Anwendung
- As a reducing agent in the asymmetric reduction of carbonyl groups in presence Sn-mediated catalyst.
- In the deuteration of quinoxalinones with olefins in presence of Iron(III) promoted catalyst.
- In the synthesis of amine borane and amine trideuterioborane adducts in presence of NaBH4(sodium borohydride) and crown-ether-catalyst.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- An easily handled reducing agent.
- Commercially available deuteride source.
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges