Merck
615854
Sigma-Aldrich
N-Methyl-d3-2-Pyrrolidinon-d6
98 atom % D
Synonym(e):
1-Methyl-d3-2-pyrrolidinon-d6, Deuteriertes Methylpyrrolidinon
Größe auswählen
1 G
376,00 €
376,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
376,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
376,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
202 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-YNSOAAEFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
N-Methyl-d3-2-pyrrolidinon-d9 ist ein isotopmarkiertes Analogon von N-Methyl-2-pyrrolidinon
Anwendung
N-Methyl-d3-2-pyrrolidinon-d9 kann zur Untersuchung des Wirkungsmechanismus der Basen-katalysierten Kohlenstoff-Alkylierung von Kaliumenolaten mit Styrolen mittels einer Metall-en-Reaktion eingesetzt werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joshua P Barham et al.
Organic & biomolecular chemistry, 18(11), 2063-2075 (2020-02-27)
Base-catalyzed, C-alkylation of potassium (K) enolates with styrenes (CAKES) has recently emerged as a highly practical and convenient method for elaboration or synthesis of pharmaceutically-relevant cores. K enolate-type precursors such as alkyl-substituted heterocycles (pyridines, pyrazines and thiophenes), ketones, imines, nitriles