Merck
199877
Sigma-Aldrich
Lithiumaluminiumhydrid
greener alternative
powder, reagent grade, 95%
Synonym(e):
LAH, Lithiumalanat, Lithiumtetrahydridoaluminat, Lithiumtetrahydroaluminat
About This Item
Lineare Formel:
LiAlH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
In Europa in Kunststoffbeuteln verpackt und geliefert. Die Beutel sind bei 45 bis 60 °C in Kohlenwasserstoffen, THF und Dioxan löslich.
Ordnungszahl des Basismaterials: 3
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Lithiumaluminiumhydrid (LiAlH4) ist ein effektives Reduktionsmittel, das bei der chemischen Synthese zum Reduzieren von Estern, Carboxylsäuren, Acylchloriden, Aldehyden, Epoxiden und Ketonen zu den entsprechenden Alkoholen eingesetzt wird. Darüber hinaus werden Amid-, Nitro-, Nitril-, Imin-, Oxim- und Azidverbindungen zu Aminen konvertiert.
LiAlH4 ist eine vielversprechende Substanz für Wasserstoffspeicheranwendungen. Zu den Eigenschaften gehören hohe gravimetrische und volumetrische Wasserstoffdichten . Es kann als Reduktionsmittel bei der Herstellung von reduziertem Graphenoxid (rGO) eingesetzt werden.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Lithium Aluminum Hydride
Paquette LA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Reduction of Organic Compounds by Lithium Aluminum Hydride. III. Halides, Quinones, Miscellaneous Nitrogen Compounds1.
Nystrom RF and Brown WG
Journal of the American Chemical Society, 70(11), 3738-3740 (1948)
Synthesis and characterization of lithium aminoborohydrides: A new class of powerful reducing agents
Fisher GB, et al.
Tetrahedron Letters, 33(32), 4533-4536 (1992)
Lithium aluminum hydride as reducing agent for chemically reduced graphene oxides
Ambrosi A, et al.
Chemistry of Materials, 24(12), 2292-2298 (2012)
Reduction of organic compounds by lithium aluminum hydride. I. Aldehydes, ketones, esters, acid chlorides and acid anhydrides.
Nystrom RF and Brown WG
Journal of the American Chemical Society, 69(5), 1197-1199 (1947)
Artikel
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids