Merck
218170
Sigma-Aldrich
Ethinyl-trimethylsilan
98%
Synonym(e):
Trimethylsilyl-acetylen
Größe auswählen
1 G
27,60 €
5 G
63,20 €
25 G
164,00 €
100 G
389,00 €
27,60 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
27,60 €
5 G
63,20 €
25 G
164,00 €
100 G
389,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.22
Beilstein:
906752
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
27,60 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
4.18 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
Dichte
0.709 g/cm3 (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChIKey
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Laser-induzierte Polymerisation von gasförmigem Ethynyltrimethylsilan wurde für das effiziente chemische Aufdampfen von Polycarbosilan-Filmen verwendet.[1] Ethynyltrimethylsilan dient bei der Nickel-katalysierten Kreuzkupplung mit Benzonitrilen als Substrat.[2]
Anwendung
Ethynyltrimethylsilan wurde verwendet für:
  • Mikrowellen-unterstützte, dreistufige Kreuzkupplungs-Desilylierungs-Cycloadditionsreaktion nach Sonogashira zur Herstellung von 1,4-disubstituierten 1,2,3-Triazolen[3]
  • Synthese von Poly(ethynyltrimethylsilan) mit Pd (II)-Koordinationsstellen[4]
  • Pyrazol-Synthese mittels 1,3-dipolarer Cycloaddition von Diazoverbindungen an Acetylene[5]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F
Flammpunkt (°C)
-34 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hong Shang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(27), e1801459-e1801459 (2018-05-26)
In situ weaving an all-carbon graphdiyne coat on a silicon anode is scalably realized under ultralow temperature (25 °C). This economical strategy not only constructs 3D all-carbon mechanical and conductive networks with reasonable voids for the silicon anode at one
Fabian Reiß et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(21), 5667-5674 (2018-02-02)
The reaction of the allene precursor Li2 (Me3 SiC3 SiMe3 ) with [Cp2 ZrCl2 ] (Cp=cyclopentadienyl) was examined. The selective formation of hitherto unknown linear, allene-bridged dizirconocene complexes [(Cp2 ZrCl)2 {-μ-(Me3 Si)C3 (SiMe3 )-}] and [(Cp2 Zr)2 {-μ-(Me3 Si)C3 (SiMe3
Francisco J Caparrós et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-26)
A new 2,7,10,15-tetraethynyldibenzo[g,p]chrysene ligand (1) and two tetranuclear gold(I) derivatives containing PPh3 (3) and PMe3 (4) phosphines were synthesized and characterized by 1H and 31P NMR, IR spectroscopy, and high-resolution mass spectrometry. The compounds were studied in order to analyze
Frédéric Friscourt et al.
Organic letters, 12(21), 4936-4939 (2010-10-15)
A microwave-assisted, one-pot, three-step Sonogashira cross-coupling-desilylation-cycloaddition sequence was developed for the convenient preparation of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles starting from a range of halides, acyl chlorides, ethynyltrimethylsilane, and azides.
Synthesis and characterization of poly (ethynyltrimethylsilane) containing Pd (II) coordination sites.
Russo MV, et al.
Polymer, 37(9), 1715-1722 (1996)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?