360058
(Triphenylsilyl)acetylen
98%
Synonym(e):
1,1′,1′′-(Ethynylsilylidyne)tris[benzene], Ethynyltriphenylsilane, Triphenylsilylacetylene, Triphenylsilylethyne
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
SMILES String
C#C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h1,3-17H
InChIKey
WADKYPSVXRWORK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- selenothioic acid S-alkyl esters
- methyl 2-(di{ 3, 5-bis[(triphenylsilyl)ethynyl]phenyl}-phosphino)benzoate
- 2-(di{3,5-bis[(triphenylsilyl)ethynyl]phenyl}-phosphino)benzoic acid
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup