Merck
214973
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminiumhydrid -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
DIBAH, DIBAL
Größe auswählen
100 ML
85,50 €
800 ML
301,00 €
1 L
373,00 €
85,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
85,50 €
800 ML
301,00 €
1 L
373,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
eCl@ss:
38120609
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
85,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.23 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChIKey
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diisobutylaluminiumhydrid ist ein Reduktionsmittel für zahlreiche Funktionsgruppen, die in der organischen Synthese häufig genutzt werden.[1][2]
Anwendung
Diisobutylaluminiumhydrid-Lösung (1 M in Dichloromethan) wird verwendet für die Umwandlung von Estern in α-fluoro-α,β-ungesättigte Ester in Gegenwart von Fluorcarboalkoxy-substituierten Dialkylphosphonat-Anionen mittels Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion.[3] Sie kann in der mehrstufige Synthese von (S)-2-Methyl-tetrahydropyridin-N-oxid, einer wichtigen strukturellen Gruppe bioaktiver Verbindungen wie Himbacin und Solenopsin-A, verwendet werden.[4]
Wird in der Pd-katalysierten reduktiven Debrominierung sekundärer Alkylbromide eingesetzt. O-Debenzylierung und Ringöffnung perbenzylierter Furanoside. Praktische In-situ-Bildung von HZrCp2Cl aus ZrCp2Cl2 und DIBAL-H.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diisobutylaluminum Hydride.
Galatsis P
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2008)
Reduction-olefination of esters: a new and efficient synthesis of. alpha.-fluoro. alpha.,. beta.-unsaturated esters.
Thenappan A
The Journal of Organic Chemistry, 55(15), 4639-4642 (1990)
An enantioselective route to trans-2, 6-disubstituted piperidines
Chackalamannil S
Tetrahedron, 53(32), 11203-11210 (1997)
Reaction of diisobutylaluminum hydride with selected organic compounds containing representative functional groups
Yoon N M
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2443-2450 (1985)
D J Kopecky et al.
The Journal of organic chemistry, 65(1), 191-198 (2000-05-18)
An optimized protocol for the DIBALH reductive acetylation of acyclic esters and diesters is described. This reductive acetylation procedure allows a wide variety of esters to be converted into the corresponding alpha-acetoxy ethers in good to excellent yields. It was