296112
Diethylzink -Lösung
1.0 M in hexanes
Synonym(e):
Zinkdiethyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in hexanes
Dichte
0.726 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
InChIKey
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- α-Trifluormethylketone aus α, β-ungesättigten Ketonen mit Rh(I) als Katalysator.
- Alkinylzink-Reagenzien, die in Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt werden.
- Chirale sekundäre Alkohole aus aromatischen und aliphatischen Aldehyden bei Vorhandensein von vom Campher abgeleitetem β-Aminoalkohol.
- 1,4-Konjugat-Additionsprodukt mit Enonen.
- α-Fluoracrylate aus Aldehyden und Ketonen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter