Merck
225541
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylat
98%
Synonym(e):
DIAD, Diisopropylazodiformat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOOCN=NCOOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
Beilstein:
1912326
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤2% dichloromethane
Brechungsindex
n20/D 1.420 (lit.)
bp
75 °C/0.25 mmHg (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
InChIKey
VVWRJUBEIPHGQF-MDZDMXLPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reagiert mit Dioxaphosphorinanen und Eisenkatalysatoren zur Erzeugung umgelagerter Phosphonium-Ylid-Produkte.
Anwendung
Diisopropylazodicarboxylat (DIAD) ist ein in der organischen Synthese häufig verwendetes Reagens für die Herstellung nützlicher chemischer Zwischenprodukte. Es wird häufig in der Mitsunobu- und Aza-Baylis-Hillman-Reaktion verwendet. DIAD wird auch als selektives Entschützungsmittel von N-Benzylgruppen verwendet.
Reaktionsmittel für die Präparation von:
  • Chromenen, die klassischen Cannabinoiden ähneln
  • MK-3281-Inhibitor von NS5B-Polymerase des Hepatitis-B-Virus
  • Guadinin-reiche Polymere auf Norbornen-Basis zur Imitierung von zelldurchdringenden Peptiden (CPP)
  • Analoga des „Quorum-sensing“ Moleküls N-(3-Oxododecanoyl)-l-homoserin-lacton von Pseudomonas aeruginosa mit immunsuppressiven aber nicht-LasR-induzierenden Eigenschaften
  • Organische Farbstoffe (Akzeptor-Donor-Akzeptor) für farbstoffsensibilisierte Solarzellen
  • 1,3-Dioxan-2-Carboxylsäure-Derivate als PPARα/γ duale Agonisten
  • Hydrazinophosphonate und Hydrazinobisphosphonate via Multikomponenten-Reaktion nach Mitsunobu und Arbuzov zur Anwendung des Morrison-Brunn-Huisgen-Betains
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
222.8 °F
Flammpunkt (°C)
106 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Eun-Hye Kim et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-28)
Cancer immunotherapy has been revolutionized by the development of monoclonal antibodies (mAbs) that inhibit interactions between immune checkpoint molecules, such as programmed cell-death 1 (PD-1), and its ligand PD-L1. However, mAb-based drugs have some drawbacks, including poor tumor penetration and
Petia Atanasova et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(5) (2019-05-30)
The robust, anisotropic tobacco mosaic virus (TMV) provides a monodisperse particle size and defined surface chemistry. Owing to these properties, it became an excellent bio-template for the synthesis of diverse nanostructured organic/inorganic functional materials. For selective mineralization of the bio-template
J Miles Blackburn et al.
Organic letters, 19(21), 6012-6015 (2017-10-20)
A general approach to access sulfamate esters through preparation of sulfamic acid salts, subsequent activation with triphenylphosphine ditriflate, and nucleophilic trapping is disclosed. The method proceeds in modest to excellent yields to incorporate nucleophiles derived from aliphatic alcohols and phenols.
Jorge J Llibre-Guerra et al.
JAMA network open, 2(12), e1917126-e1917126 (2019-12-12)
The amyloid/tau/neurodegeneration (A/T/N) framework uses cerebrospinal fluid (CSF) levels of total tau (tTau) as a marker of neurodegeneration and CSF levels of phosphorylated tau 181 (pTau181) as a marker of tau tangles. However, it is unclear whether CSF levels of
Aza-Baylis-Hillman reactions of diisopropyl azodicarboxylate or diethyl azodicarboxylate with acrylates and acrylonitrile
Shi M and Zhao G-L
Tetrahedron, 60(9), 2083-2089 (2004)