Merck
DomůPurifikace proteinůŘešení problémů s iontoměničovou chromatografií
Řešení problémů s iontoměničovou chromatografií
Ideální separace IEX: cílové proteiny dobře rozlišené gradientovou elucí
Obrázek 1.Ideální separace IEX: cílové proteiny dobře rozlišené gradientovou elucí
Pokud jsou v této dobře rozlišené separaci zajímavé pouze některé píky, může být výhodné přejít na krokovou eluci, aby se ušetřil čas a pufr. Zbytek této části je zaměřen na praktické problémy, které mohou vést k neideální separaci IEX.
Vzorek se eluuje před zahájením gradientu soli
Obrázek 2.Vzorek se eluuje před zahájením gradientu soli
Zajistěte, aby vyrovnávací paměti byly ve správných kontejnerech. Snižte iontovou sílu vzorku odsolením, strana 156, nebo zředěním startovacím pufrem. U aniontového výměníku zvyšte pH pufru, u kationtového výměníku snižte pH pufru. Pokud se proteiny přesto neváží při žádném pH, je možné, že kolona byla kontaminována detergentem.
Vzorek stále eluuje, když začíná gradient
Obrázek 3.Vzorek stále eluuje, když začíná gradient
Po aplikaci vzorku se musí stopa UV záření vrátit na základní hodnotu před zahájením eluce, jinak by proteiny, které se nevážou na kolonu, narušovaly separaci. Před zahájením gradientové eluce zvyšte objem startovacího pufru (ekvilibrační krok).
Vzorek stále eluuje, když začíná gradient
Obrázek 4.Vzorek se eluuje během promývání vysokým obsahem soli
Proteiny se vážou příliš silně. Zkontrolujte, zda jsou pufry ve správných nádobách. Pokud používáte aniontový výměník, snižte pH pufru, pokud používáte kationtový výměník, zvyšte pH pufru.
Zajímavý(é) protein(y) eluuje(jí) pozdě v gradientu
Proteiny se vážou příliš silně. Zvyšte iontovou sílu gradientu. Pokud je pro eluci nutná velmi vysoká koncentrace solí, je vhodnější změnit pH. U aniontového výměníku snižte pH pufru a u kationtového výměníku zvyšte pH pufru. Viz také Tabulka 6.
Zajímavý(é) protein(y) eluuje(jí) příliš brzy v gradientu:
Proteiny se silně neváží. Zkontrolujte iontovou sílu gradientu. Změňte pH, u aniontového výměníku zvyšte pH pufru a u kationtového výměníku snižte pH pufru. Viz také Tabulka 6.
Zajímavé proteiny nejsou dostatečně rozlišeny
Přečtěte si obsah této kapitoly a zkontrolujte klíčové parametry pro zlepšení rozlišení. Viz také Tabulka 6.
Tabulka 6.Řešení problémů.
*Polární organická rozpouštědla, jako je methanol, ethanol, isopropanol a acetonitril, lze použít v koncentracích 0-20 %, ale nezapomeňte, že některé proteiny mohou v přítomnosti organických rozpouštědel nevratně ztratit svou biologickou aktivitu. Před spuštěním kolony zkontrolujte rozpustnost vzorku a pufru, pH pufru a chemickou stabilitu média.
Upozorňujeme, že při práci s organickými roztoky se může zvýšit protitlak.