Přeskočit na
56485
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyma:
Hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonicacid sodium salt, Sulfo-NHS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 550,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 600,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
42 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4NNaO6S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6359129
3 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
carbon, 20.90-22.68 (anhydrous), nitrogen, 6.10-6.61 (anhydrous)
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
impurities
≤4% water
application(s)
peptide synthesis
functional group
imide, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Application
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt is a water-soluble sulfonated analog of N-hydroxysuccinimide. It can undergo a coupling reaction with carboxylic acids in the presence of carbodiimides such as 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide(EDC) to form hydrophilic N-hydroxysulfosuccinimide active esters. These esters are useful in protein cross-linking experiments.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Sulfo-NHS is used for preparing hydrophilic active esters, e.g. for crosslinking agents
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
56480130672SML1289
description
≥98% (HPLC)
description
purum, ≥97.0% (T)
description
98%
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (T)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
functional group
sulfonic acid, imide
functional group
imide
functional group
imide
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤4% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the storage conditions for product 56485? There are no recommended conditions. Is it Room temp?
    1 answer
    1. As mentioned in the Material Safery Data Sheet, section 7, it is recommended to store under inert gas such as argon or nitrogen. Please see the link below to review the SDS:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/56485