Merck
2-propanol
rozpouštědlo 2-propanol
Synonyma:
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
Lineární vzorec: 
(CH3)2)/sub>CHOH
Molecular Weight: 
60.10
Číslo CAS: 
67-63-0
Beilstein No.: 
635639
EC No.: 
200-661-7
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 34
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 34
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Zobrazili jste 1–20 z 34 výsledků.
Strana 1 z 2
Strana 1 z 2
2-propanol je sekundární alkohol, známý také jako isopropanol, isopropylalkohol nebo sek-propylalkohol. Je to čiré, bezbarvé, polární organické rozpouštědlo s mírným zápachem. 2-propanol je mísitelný s vodou, organickými rozpouštědly a různými polárními i nepolárními látkami, což z něj činí univerzální rozpouštědlo se širokým rozsahem rozpustnosti. Široce se používá jako rozpouštědlo při chemických reakcích, extrakcích a chromatografických technikách. V průmyslových aplikacích se používá v nemrznoucích směsích, rychleschnoucích olejích a rychleschnoucích inkoustech. Používá se také jako rozpouštědlo pro gumy, šelak a éterické oleje a může být použit jako náhrada paliva v různých palivových článcích. V molekulární biologii se 2-propanol používá jako bioreagenční činidlo pro precipitaci DNA a RNA ze savčích tkání.
2-propanol se používá jako mobilní fáze v iontově výměnné chromatografii a také ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC) a vysokoúčinné kapalinové chromatografii - hmotnostní spektrometrii (HPLC-MS) pro separaci biologických matric a dalších sloučenin. Lze jej také použít jako prekurzor při přípravě methylisobutylketonu a pro analýzu organických těkavých nečistot.
2-Propanol v analytické chemii
2-Propanol v HPLC 
Izopropanol se používá jako součást mobilní fáze při separaci HPLC. Lze jej kombinovat s jinými rozpouštědly, aby bylo dosaženo specifických chromatografických podmínek.
2-Propanol v plynové chromatografii 
Izopropanol se používá k rozpouštění nebo ředění vzorků před jejich vstřikováním do systému plynové chromatografie. Lze jej také využít jako činidlo v derivatizačních reakcích před analýzou plynovou chromatografií.
2-propanol v preparativní chromatografii
Preparativní chromatografie je technika používaná pro separaci a čištění větších množství sloučenin. Isopropanol se používá jako složka složení mobilní fáze a pro nakládání vzorku na kolonu preparativní chromatografie.
Gradientní 2-propanol pro kapalinovou chromatografii
Isopropanol se často používá v gradientních elučních metodách, kdy se složení mobilní fáze v průběhu času mění. Použitím gradientu isopropanolu v kombinaci s jinými rozpouštědly je možné dosáhnout účinné separace složitých směsí obsahujících analyt s různou polaritou.
2-Propanol jako referenční standard
Isopropanol se používá jako farmaceutický sekundární standard při stanovení těkavých rozpouštědel v rostlinných přípravcích plynovou chromatografií. Referenční standard USP 2-propanolu se používá ve stanovených zkouškách kvality a testech. Isopropanol také slouží jako standard pro analýzu tabáku.
Deuterovaný 2-propanol
2-propanol-d8 je deuterovaný derivát isopropanolu a používá se při přípravě 2-jodopropanu-d7. Slouží také jako rozpouštědlo pro vyhodnocení konstant rozpadu tripletů, doby života tripletů a rychlostních konstant fotoredukce benzofenonu.
Isotopický/značený 2-propanol
Značený 2-propanol (2-propanol-1,3-13C<.sub>2) lze použít v zobrazovacích technikách, jako je magnetická rezonanční spektroskopie (MRS) nebo pozitronová emisní tomografie (PET), ke zkoumání metabolických procesů in vivo.
Bezvodý 2-propanol
Bezvodý 2-propanol lze použít jako sušící činidlo nebo vysoušedlo a také jako nosič nebo médium pro dodávání katalyzátorů nebo činidel v syntetických reakcích. Lze jej také použít jako rozpouštědlo při syntéze esterů a etherů z alkoholů a karboxylových kyselin.