1336500
USP
Imidazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
API family
imidazole
manufacturer/tradename
USP
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Clotrimazole
- Clotrimazole Topical Solution
- Perindopril Erbumine
- Moexipril Hydrochloride
- Clotrimazole Vaginal Inserts
- Sildenafil Citrate
- Clotrimazole Lozenges
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.