1248218
USP
Erythropoietin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Doporučené produkty
API family
erythropoietin
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Objednejte si ze široké nabídky vysoce charakterizovaných primárních referenčních standardních materiálů pro použití s monografiemi USP-NF pro testování léčivých látek a lékových forem, farmaceutických pomocných látek, složek potravin a doplňků stravy.