Z777018
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
Synonyma:
TM=["Zenix"] SEC-150 Size Exclusion Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Zenix® SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
agency
suitable for USP L59
product line
Zenix®
mol wt
500-150,000
manufacturer/tradename
Sepax 213150-7830
packaging
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
impurities
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
matrix active group
hydrophilic polymer phase
particle size
3 μm
pore size
150 Å
operating pH
2.0-8.5
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Zenix User Manual
Legal Information
Application
guard column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.