808541
TSKgel® G3000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonyma:
TSKgel® SWXL Columns
About This Item
Doporučené produkty
product name
TSKgel® G3000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 08541
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
5 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Související kategorie
General description
Physical form
Legal Information
Application
analytical column
antibody
guard column
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.