Hlavní dokumenty
M023080
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonyma:
TFA-Hexylaminolinker Amidite
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H31F3N3O3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
413.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
type
for DNA synthesis
Quality Level
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR)
bulk density
1.095 g/mL
suitability
conforms to structure for H-NMR (Identity)
compatibility
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)