Z777016
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Doporučené produkty
product name
Zenix® SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
agency
suitable for USP L59
product line
Zenix®
mol wt
500-150,000
manufacturer/tradename
Sepax 213150-4630
packaging
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 4.6 mm
impurities
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
matrix active group
hydrophilic polymer phase
particle size
3 μm
pore size
150 Å
operating pH
2.0-8.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Související kategorie
General description
Zenix User Manual
Legal Information
Application
guard column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.