Y0002143
Sennoside B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Doporučené produkty
API family
sennosides
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@H]4c5cccc(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25-,26+,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42?/m1/s1
InChI key
IPQVTOJGNYVQEO-OVYIKYHGSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)