Merck
00530580
Sennoside B
primary reference standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H38O20
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
862.74
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-895-0
Beilstein/REAXYS Number:
5723747
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@H]4c5cccc(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25-,26+,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42?/m1/s1
InChI key
IPQVTOJGNYVQEO-OVYIKYHGSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sennoside B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)