PHL84246
Oleanonic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3-Oxoolean-12-en-28-oic acid, 3-Ketooleanolic acid, 3-Oxooleanolic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC(=O)[C@@]21[C@@H](CC(CC2)(C)C)C3=CC[C@@H]4[C@@]5([C@@H](CC[C@]4([C@@]3(CC1)C)C)C(C(=O)CC5)(C)C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-22H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
FMIMFCRXYXVFTA-FUAOEXFOSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)