Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 900,00 Kč |
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 200,00 Kč |
O této položce
2 900,00 Kč
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
light yellow
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Gene Information
mouse ... Ifng(15978), Nos2(18126)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay 90% | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| mp >300 °C (lit.) | mp 295-298 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color light yellow | color - | color - | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleanolic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?