PHL84256
Rotundic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
22-Deoxyilexolic acid A, 3β,19α,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC1(C2C(CCC3(C4(C(C5(C(C(C(CC5)O)(CO)C)CC4)C)CC=C32)C)C)(CCC1C)C(=O)O)C
InChI
1S/C30H48O5/c1-18-9-14-30(24(33)34)16-15-27(4)19(23(30)29(18,6)35)7-8-21-25(2)12-11-22(32)26(3,17-31)20(25)10-13-28(21,27)5/h7,18,20-23,31-32,35H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)
InChI key
YLHQFGOOMKJFLP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)