Merck
PHL83289
Medicagenic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
2β,3β-Dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, Castanogenin
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H46O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
502.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O[C@@H]1[C@@]([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H](CC(CC5)(C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(C[C@@H]1O)C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C30H46O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-27(4)17(18(30)15-25)7-8-20-26(3)16-19(31)22(32)29(6,23(33)34)21(26)9-10-28(20,27)5/h7,18-22,31-32H,8-16H2,1-6H3,(H,33,34)(H,35,36)/t18-,19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
InChI key
IDGXIXSKISLYAC-WNTKNEGGSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)