PHL83893
Pogostone
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
4-Hydroxy-6-methyl-3-(4-methyl-1-oxopentyl)-2H-pyran-2-one, Dhelwangin
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1[c](c(c(cc1C)O)C(=O)CCC(C)C)=O
InChI
1S/C12H16O4/c1-7(2)4-5-9(13)11-10(14)6-8(3)16-12(11)15/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AJFJTORMMHWKFW-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)