Merck
1546194
USP
Polydatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Polydatin, Piceid, Reservatrol-3-β-mono-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H22O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
390.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
54837
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
InChI key
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polydatin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1546194-20MG04061834095347