Přeskočit na
C4261
Coumarin
≥99% (HPLC)
Synonyma:
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 130,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 910,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 470,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.14
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-086-7
Beilstein/REAXYS Number:
383644
MDL number:
1 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.01 mmHg ( 47 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
SMILES string
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Coumarin is useful as a precursor molecule for the preparation or synthesis of coumarin-based anticoagulates, antiiflammatory agents and antioxidation superoxide scavengers.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Y0000438PHL8001701260595
Coumarin ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C4261
Coumarin
Coumarin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000438
Coumarin
Coumarin phyproof® Reference Substance
PHL80017
Coumarin
Coumarin primary reference standard
01260595
Coumarin
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
bp
298 °C (lit.)
bp
298 °C (lit.)
bp
298 °C (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
Gene Information
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
form
powder
form
-
form
flakes
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coumarin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
323.6 °F - closed cup
flash_point_c
162 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Dear Merck team, we would like to know the quantum yield of this product - coumarin C4261. Do you have information about this? Thank you in advance
    1 answer
    1. Unfortunately, no quality testing is carried out to determine the quantum yield of the product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?