Hlavní dokumenty
PHL82473
Arjungenin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
(2α,3β,49α)- 2,3,19,23-Tetrahydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α,19α,23-Trihydroxyoleanolic acid, Arjugenin
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H48O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
504.70
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-28(5)17(21(30)23(25)34)7-8-20-26(3)15-18(32)22(33)27(4,16-31)19(26)9-10-29(20,28)6/h7,18-23,31-34H,8-16H2,1-6H3,(H,35,36)/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
IFIQVSCCFRXSJV-NWCCWSSZSA-N
Související kategorie
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)