Merck
O3379
1-Octacosanol
≥99% (GC)
Synonyma:
n-Octacosanol, Octacosanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H58O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
410.76
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
209-181-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
lipid type
oils
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C28H58O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI key
CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)