96690
Isobutyl vinyl ether
analytical standard
Synonyma:
Vinyl isobutyl ether
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.45 (vs air)
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI key
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)