Merck
278351
Isobutyl vinyl ether
contains 0.1% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
Synonyma:
Vinyl isobutyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.16
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-678-8
Beilstein/REAXYS Number:
1560159
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
contains
0.1% potassium hydroxide as stabilizer
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI key
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
General description
Isobutyl vinyl ether (IBVE) is a vinyl ether monomer that finds wide application in the polymer industry. It is utilized in various applications such as adhesives, coatings, sealants, ink production, elastomers, agricultural chemicals, and specialty polymer formulations due to its desirable properties, including high reactivity, oxygen permeability, good solvency, and crosslinking capability. It is also used in various Biomedical Applications which include, drug delivery systems, tissue engineering, and biocompatible coatings.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl vinyl ether
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bod vzplanutí (°F)
5.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-15 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-53-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)