Key Documents
91241
Supelco
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
Synonyma:
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C)C(C)O)=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)