Merck
219835
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
99%
Synonyma:
2-Hydroxyisovaleric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-697-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
86-87 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chiral resolution of 2-hydroxy-3-methylbutyric acid without derivatization has been studied by capillary electrophoresis using 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin.
Application
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid was employed as internal standard for analysis of ethylene glycol (EG) and γ-hydroxybutyrate (GHB) in whole blood.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)