91011
N-Phenyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Synonyma:
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
68-72 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI key
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
390.2 °F
flash_point_c
199 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)