Key Documents
90648
Supelco
Oleamide-13C18
analytical standard
Synonyma:
Oleic acid amide-13C18, cis-9,10-Octadecenoamide-13C18, cis-9-Octadecenamide-13C18
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C18H35NO
Molekulová hmotnost:
299.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)