214477
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
grade
high-purity grade (Davisil Grade 923)
Quality Level
form
fine crystals
manufacturer/tradename
Davisil®
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
430-530 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
100-200 mesh
75-150 μm
pore size
0.40 cm3/g pore volume
30 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Footnote
Grade 923 meets ASTM D1319 specifications for hydrocarbon analysis
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Nízkotlaká kapalinová chromatografie (LPLC) pracuje při nízkých tlacích, přičemž mobilní fáze se na kolonu přivádí pomocí čerpadla.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.