814947
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
phase C4 (butyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Synonyma:
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
material
PEEK
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh Butyl-NPR, 14947
parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
C4 (butyl) phase
particle size
2.5 μm
operating pH
2-12
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.