Přeskočit na
808543
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Synonyma:
TSKgel® SWXL Columns
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 500,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
4 cm × 6 mm
Particle size:
7 μm
Matrix active group:
diol phase
Pore size:
250 Å
Matrix:
silica particle platform
22 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
TSKgel® SWXL Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20, suitable for USP L59
product line
TSKgel®
mol wt
All molecule sizes
manufacturer/tradename
Tosoh 08543
parameter
≤0.5 M salt concentration, 0-100% aqueous soluble organic solvents, 1.2 mL/min flow rate, 10-30 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
4 cm × 6 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
7 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Physical form
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
805758805371818762
description
phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size
description
phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
description
phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
description
phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
L × I.D.
4 cm × 6 mm
L × I.D.
7.5 cm × 21.5 mm
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
particle size
7 μm
particle size
13 μm
particle size
10 μm
particle size
4 μm
matrix active group
diol phase
matrix active group
diol phase
matrix active group
diol phase
matrix active group
diol phase
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
pore size
250 Å
pore size
250 Å
pore size
250 Å
pore size
250 Å
agency
suitable for USP L20, suitable for USP L59
agency
suitable for USP L20, suitable for USP L59
agency
suitable for USP L59, suitable for USP L20
agency
suitable for USP L20, suitable for USP L59
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TSKgel® SWXL Type Guard Column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)