808641
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, ether phase
Synonyma:
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 08641
parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
ether phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å
operating pH
2-12
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)