80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 0023451
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
2 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Související kategorie
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)