Hlavní dokumenty
78113
Supelco
2,4-Dimethylaniline
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyma:
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.18
Beilstein/REAXYS Number:
636243
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.16 mmHg ( 25 °C)
product line
TraceCERT®
autoignition temp.
860 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
2,4-Dimethylaniline is a metabolite of amitraz. It is not listed in the EU pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)