Přejít k obsahu
31629
o-Aminoazotoluene
analytical standard
Synonyma:
4′-Amino-2,3′-dimethylazobenzene, Solvent Yellow 3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-591-2
Beilstein/REAXYS Number:
6506005
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
101-102 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
o-Aminoazotoluene (AAT) is a carcinogenic primary amino azo dye.1
o-Aminoazotoluene (AAT) is categorized as a Class 2B carcinogen by the international agency for research on cancer (IARC). This class of azo dyes are widely used as colorants in a variety of products including leather, cosmetics, paper, toys, plastics, pharmaceuticals, textiles, paints, food, leather, etc. Primary aromatic amines (PAAs) are most commonly used as starting compounds in the production of azo dyes and can often migrate into foodstuffs from food packaging materials. AAT finds applications in coloring oils, fats, and waxes.
Application
AAT has been used as reference standard in determination of aromatic amines from azo colorants in toys using HPLC.2
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
o-Aminoazotoluene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Dyes, cosmetics, inks and finger paints using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS).
  • Commercial samples including food packaging plastic, multilayer plastic laminates and recycled paperboard categories using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) technique.
Disclaimer
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
97-56-3
CAS No.
97-56-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)